Merck
28691
Sigma-Aldrich
trans-Cyclobutan-1,2-dicarbonsäurenitril
≥97.0%
Synonym(e):
trans-1,2-Dicyan-cyclobutan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.13
Beilstein:
3195052
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
mp (Schmelzpunkt)
32-37 °C
SMILES String
N#C[C@@H]1CC[C@H]1C#N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)