Merck
285730
Sigma-Aldrich
Ellipticin
97%
Synonym(e):
5,11-Dimethyl-pyrido[4.3:b]carbazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.31
Beilstein:
221300
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Assay
97%
SMILES String
Cc1c2ccncc2c(C)c3c4ccccc4[nH]c13
InChI
1S/C17H14N2/c1-10-14-9-18-8-7-12(14)11(2)17-16(10)13-5-3-4-6-15(13)19-17/h3-9,19H,1-2H3
InChIKey
CTSPAMFJBXKSOY-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)