Merck
284807
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-naphthylamin-p-toluolsulfonat -p-toluolsulfonat (Salz)
95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC10H6NH2·CH3C6H4SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
238-240 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.COc2cc(N)cc3ccccc23
InChI
1S/C11H11NO.C7H8O3S/c1-13-11-7-9(12)6-8-4-2-3-5-10(8)11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-7H,12H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChIKey
KHFOEBFXDMCEHC-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)