Merck
284238
Sigma-Aldrich
1,2,3-Heptantriol
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH(OH)CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.20
Beilstein:
1737083
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
52-55 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-3-4-6(9)7(10)5-8/h6-10H,2-5H2,1H3
InChIKey
HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)