Merck
283703
Sigma-Aldrich
3-Methoxytrimethylensulfid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41100000
PubChem Substanz-ID:
SMILES String
COC1CSC1
InChI
1S/C4H8OS/c1-5-4-2-6-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
RTZXOYWQMBKWJN-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)