Merck
283274
Sigma-Aldrich
trans-10,11-Dibromdibenzosuberon
97%
Synonym(e):
10,11-Dibrom-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10Br2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
213 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Br[C@@H]1[C@@H](Br)c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)