Wichtige Dokumente
28319
trans-2-(Fmoc-amino)-cyclohexancarbonsäure
≥98.0%
Synonym(e):
Fmoc-1,2-trans-ACHC-OH
About This Item
product name
trans-2-(Fmoc-amino)-cyclohexancarbonsäure, ≥98.0%
Assay
≥98.0%
Form
solid
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(O)[C@H]1[C@H](NC(OCC2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=CC=C4)=O)CCCC1
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)18-11-5-6-12-20(18)23-22(26)27-13-19-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)19/h1-4,7-10,18-20H,5-6,11-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t18-,20-/m1/s1
InChIKey
NZMNDTGOODAUNI-UYAOXDASSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)