Merck
282154
Sigma-Aldrich
3-(2-Thienyl)-L-alanin
98%
Synonym(e):
(S)-α-Amino-2-thiophenpropionsäure, (S)-2-Amino-3-(2-thienyl)-propionsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.22
Beilstein:
82872
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −29.4°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
255-263 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N[C@@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)/t6-/m0/s1
InChIKey
WTOFYLAWDLQMBZ-LURJTMIESA-N
Allgemeine Beschreibung
Unusual α-amino acid.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)