Merck
281786
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2,2-dimethyl-oxiran
97%
Synonym(e):
2,2-Dimethyl-3-methoxy-oxiran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
Beilstein:
102777
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
97%
SMILES String
COC1OC1(C)C
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)