Wichtige Dokumente
277401
Propionsäure-(1-phenylethylester)
98%
Synonym(e):
Styrallyl propionate
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CO2CH(CH3)C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.49 (lit.)
bp
91-92 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(=O)OC(C)c1ccccc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?