Merck
275832
Sigma-Aldrich
Tributylzinnfluorid polymer
Synonym(e):
Tributylfluorzinn polymer
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3CH2CH2CH2)3SnF]n
CAS-Nummer:
Beilstein:
4125568
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
269-271 °C (lit.)
SMILES String
CCCC[Sn](F)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.F.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;
InChIKey
UQRCQRWRPUCTNV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for the selective desilylation of bis(silyl) enol ethers.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H. Urabe et al.
Tetrahedron Letters, 24, 5001-5001 (1983)