Wichtige Dokumente
273937
6,7-Dimethoxy-1-tetralon
97%
About This Item
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
COc1cc2CCCC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C12H14O3/c1-14-11-6-8-4-3-5-10(13)9(8)7-12(11)15-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
YNNJHKOXXBIJKK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)