Wichtige Dokumente
273112
(1R,E)-(+)-Campherchinon-3-oxim
99%
Synonym(e):
(1R,E)-(+)-2,3-Bornandion-3-oxim, anti-(1R)-(+)-Campherchinon-3-oxim
About This Item
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +200°, c = 1 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
153-156 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
oxime
SMILES String
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)\C1=N/O)C2(C)C
InChI
1S/C10H15NO2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11-13/h6,13H,4-5H2,1-3H3/b11-7-/t6-,10+/m1/s1
InChIKey
YRNPDSREMSMKIY-HAKKTOSXSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?