Wichtige Dokumente
270105
NB-Enantrane™
0.5 M in THF
Synonym(e):
9-BBN-nopol benzyl ether adduct, 0.5M in tetrahydrofuran solution
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H39BO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.40
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)[C@H]2C[C@H](B3[C@@H]4CCC[C@H]3CCC4)[C@@H](CCOCc5ccccc5)[C@@H]1C2
Rechtliche Hinweise
NB-Enantrane is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)