Merck
264571
Sigma-Aldrich
4′-Ethylbiphenyl-4-carbonsäure
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
SMILES String
CCc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(O)=O
InChI
1S/C15H14O2/c1-2-11-3-5-12(6-4-11)13-7-9-14(10-8-13)15(16)17/h3-10H,2H2,1H3,(H,16,17)
InChIKey
SCEBDBNGUCNRCE-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)