Merck
264539
Sigma-Aldrich
2-Hydroxydibenzofuran
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
133-135 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc2oc3ccccc3c2c1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable