264393
2,6-Difluorbenzylamin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.493 (lit.)
Dichte
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H,4,10H2
InChIKey
PQCUDKMMPTXMAL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- (Z)-N1-(2,6-difluorobenzyl)-N2-(2-amino-1,2-dicyanovinyl)formamidine
- 2,6-difluorobenzyl-guanidine hydrochloride
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter