Merck
264148
Sigma-Aldrich
Triphenylboran Natriumhydroxid-Addukt -Lösung
6-10 wt. % in H2O
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)3B · NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
NaCl, 6-7%
NaOH, 3-4%
Konzentration
6-10 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.378
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C
SMILES String
[OH-].[Na+].c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B.Na.H2O/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
NBZUMVYYQTYYAN-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter