Merck
263788
Sigma-Aldrich
8-Azidoadenosin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.27
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c(N=[N+]=[N-])nc12
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)