Merck
263214
Sigma-Aldrich
Terbium
powder, 99.9%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Tb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
99.9%
Form
powder
Widerstandsfähigkeit
116 μΩ-cm, 20°C
bp
3230 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1356 °C (lit.)
Dichte
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Tb]
InChI
1S/Tb
InChIKey
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)