Merck
261831
Sigma-Aldrich
1,4,5,8,9-Pentamethylcarbazol
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
99%
SMILES String
Cc1ccc(C)c2c1n(C)c3c(C)ccc(C)c23
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)