Merck
261009
Sigma-Aldrich
Cobalt(III)-sepulchrat-tris-(tetraphenylborat)
Synonym(e):
1,3,6,8,10,13,16,19-Octaazabicyclo[6.6.6]eicosanecobalt tris(tetraphenylborate)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C84H90B3CoN8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1303.03
MDL-Nummer:
SMILES String
[Co+3].C1CNCN2CNCCNCN(CN1)CNCCNC2.c3ccc(cc3)[B-](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)[B-](c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10.c%11ccc(cc%11)[B-](c%12ccccc%12)(c%13ccccc%13)c%14ccccc%14
Physikalische Form
Organic-soluble form of cobalt(III) sepulchrate
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)