Merck
260339
1,2-Epoxydecan
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-295-4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
20 mmHg ( 100 °C)
assay
95%
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
94 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCC1CO1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)