Wichtige Dokumente
257788
Meclofenoxat -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
(4-Chlorophenoxy)acetic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester hydrochloride, 2-(Dimethylamino)ethyl 4-chlorophenoxyacetate hydrochloride, Meclofenoxate hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
SMILES String
Cl.CN(C)CCOC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C12H16ClNO3.ClH/c1-14(2)7-8-16-12(15)9-17-11-5-3-10(13)4-6-11;/h3-6H,7-9H2,1-2H3;1H
InChIKey
FIVHOHCAXWQPGC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)