Merck
257702
Sigma-Aldrich
Thioridazin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
10-[2-(1-Methyl-2-piperidyl)-ethyl]-2-(methylthio)-10H-phenothiazin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26N2S2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.04
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
SMILES String
Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
InChI
1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
InChIKey
NZFNXWQNBYZDAQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)