Merck
254436
Sigma-Aldrich
Trichlor-(chlormethyl)-silan
95%
Synonym(e):
Chlormethyl-trichlorsilan
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2SiCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.92
Beilstein:
1811640
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
Dichte
1.476 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC[Si](Cl)(Cl)Cl
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F
Flammpunkt (°C)
69 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)