Merck
253774
Sigma-Aldrich
2-Chlorphenylisothiocyanat
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.6608 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
Dichte
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
InChIKey
DASSPOJBUMBXLU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)