Merck
249947
Sigma-Aldrich
Bis-(triphenylphosphin)-platin(IV)-oxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H32O2P2Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
753.66
MDL-Nummer:
SMILES String
O=[Pt]=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)