Wichtige Dokumente
249424
2,3,4,5,6-Pentabromtoluol
99%
Synonym(e):
Pentabromtoluol
About This Item
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
285-286 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C7H3Br5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3
InChIKey
OZHJEQVYCBTHJT-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)