Merck
249181
Sigma-Aldrich
Essigsäure-(cis-7,cis-11-hexadecadien-1-yl-ester)
97%
Synonym(e):
(Z,Z)-7,11-HDDA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H32O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.45
MDL-Nummer:
Assay
97%
SMILES String
CCCC\C=C/CC\C=C/CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-18(2)19/h6-7,10-11H,3-5,8-9,12-17H2,1-2H3/b7-6-,11-10-
InChIKey
BXJHOKLLMOYSRQ-QOXWLJPHSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)