Merck
24882
Sigma-Aldrich
5-Chlor-6-hydroxy-nicotinsäure
≥97.0%
Synonym(e):
5-Chlor-6-hydroxy-pyridin-3-carbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.55
Beilstein:
127900
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cnc(O)c(Cl)c1
Anwendung
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid has been used in the preparation of triorganotin compounds via reaction with (R3Sn)2O (R=Ph, 2-ClC6H4CH2, 2-FC6H4CH2, 4-CNC6H4CH2).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and Structure Characterization of some Triorganotin Esters of Heteroaromatic Carboxlic Acid and Crystal Structure of Triphenyltin Esters 5-Chloro-6-Hydroxynicotinic Acid.
Gao HT.
Advanced Materials Research, 466, 463-468 (2012)