Merck
247863
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-6-nitroanilin
97%
Synonym(e):
6-Nitro-2,3-xylidin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H2(NO2)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
Beilstein:
2641279
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
117-120 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(c(N)c1C)[N+]([O-])=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)