Merck
247111
Sigma-Aldrich
N-Butylbenzylamin
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2NH(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.501 (lit.)
bp
87-89 °C/3 mmHg (lit.)
Dichte
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCNCc1ccccc1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter