Merck
246670
Sigma-Aldrich
4′-Amino-N-methylacetanilid
technical grade, 95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
technical grade
Assay
95%
SMILES String
CN(C(C)=O)c1ccc(N)cc1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)