Merck
246468
Sigma-Aldrich
Calcium-3-methyl-2-oxovalerat Calciumsalz Dihydrat
99%
About This Item
Lineare Formel:
[C2H5CH(CH3)COCO2]2Ca · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
262 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.CCC(C)C(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)C(C)CC
InChI
1S/2C6H10O3.Ca.2H2O/c2*1-3-4(2)5(7)6(8)9;;;/h2*4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChIKey
QZPKSONRSMXBTM-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)