Merck
245410
Sigma-Aldrich
β-(5-Nitro-2-furyl)-acrylsäure-N-(5-nitro-2-furfuryliden)-hydrazid
technical grade, 85%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N4O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualität
technical grade
Assay
85%
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O)o1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)