241016
Methylamin -hydrochlorid
≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
bp
225-230 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
231-233 °C (lit.)
Löslichkeit
absolute ethanol: soluble(lit.)
acetone: insoluble(lit.)
chloroform: insoluble(lit.)
diethyl ether: insoluble(lit.)
ethyl acetate: insoluble(lit.)
water: soluble(lit.)
SMILES String
Cl[H].CN
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
InChIKey
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
408.7 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
209.3 °C - closed cup