Wichtige Dokumente
240079
Diphenylmethan
≥99%
Synonym(e):
Benzylbenzol, Methylendibenzol
About This Item
Dampfdichte
5.79 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 77 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
905 °F
Brechungsindex
n20/D 1.577 (lit.)
bp
264 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
22-24 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: freely soluble(lit.)
benzene: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
hexane: freely soluble(lit.)
insoluble (liquid ammonia)(lit.)
Dichte
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChIKey
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
266.0 °F
Flammpunkt (°C)
130 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?