Merck
239585
Sigma-Aldrich
Propylendiamin
≥99%
Synonym(e):
1,2-Diaminopropan, 1,2-Propandiamin
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(NH2)CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
605274
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
14 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
680 °F
Expl.-Gr.
11.1 %
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(N)CN
InChI
1S/C3H10N2/c1-3(5)2-4/h3H,2,4-5H2,1H3
InChIKey
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)