Merck
238805
Sigma-Aldrich
2,4-Diethyl-2,6-heptadien-1-al, Isomerengemisch
technical grade, 90%
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH2CH(C2H5)CH=C(C2H5)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.26
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.4676 (lit.)
bp
91 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(CC=C)\C=C(/CC)C=O
InChI
1S/C11H18O/c1-4-7-10(5-2)8-11(6-3)9-12/h4,8-10H,1,5-7H2,2-3H3/b11-8+
InChIKey
QAFGEOHWEQLURJ-DHZHZOJOSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)