Wichtige Dokumente
238775
5,7-Dimethyl-3,5,9-decatrien-2-on
technical grade, 85%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH2CH(CH3)CH=C(CH3)CH=CHCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
technical grade
Assay
85%
Brechungsindex
n20/D 1.5046 (lit.)
bp
79 °C/0.05 mmHg (lit.)
Dichte
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(CC=C)\C=C(C)\C=C\C(C)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)