Merck
237167
Sigma-Aldrich
Lithiumtetrachloropalladat(II) Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
Li2PdCl4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.11 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder and chunks
Konzentration
≤39.2% Pd (gravimetric)
≤52.3% (chlorine basis (silver nitrate titration))
SMILES String
[Li+].[Li+].O.Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Li.H2O.Pd/h4*1H;;;1H2;/q;;;;2*+1;;+2/p-4
InChIKey
DPOUIQUPOAWKJL-UHFFFAOYSA-J
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)