Merck
234656
Sigma-Aldrich
Fast Garnet GBC
purified, Dye content 75 %
Synonym(e):
2-Methyl-4-([2-methylphenyl]azo)benzoldiazoniumsalz, Azoic Diazo No. 4, Diazotiertes 4-Amino-2′,3-dimethyl-azobenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
334.35
Farbindexnummer:
37210
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Zusammensetzung
Dye content, 75%
λmax
360 nm
SMILES String
OS([O-])(=O)=O.Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2
InChI
1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
PPTXFSQSISUDAU-UHFFFAOYSA-M
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)