Wichtige Dokumente
234532
Ethylenglykol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-Tetraessigsäure
97%
Synonym(e):
Chel™-DE, EGTA, Ethylen-bis(oxyethylennitrilo)tetraessigsäure, ‘Glykoletherdiamin-tetraessigsäure’
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
241 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChIKey
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?