Merck
233471
Sigma-Aldrich
N-(4-Aminobenzoyl)-β-alanin
97%
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4C(O)NHCH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
152-154 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCCC(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)