Merck
232815
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-benzamid
96%
Synonym(e):
2,4-Dihydroxybenzoic ethanolamide
About This Item
Lineare Formel:
(HO)2C6H3CONHCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
163-165 °C (lit.)
SMILES String
OCCNC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C9H11NO4/c11-4-3-10-9(14)7-2-1-6(12)5-8(7)13/h1-2,5,11-13H,3-4H2,(H,10,14)
InChIKey
HHSJOVPBCHTADG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable