Merck
230650
Sigma-Aldrich
4-Pentylbenzoesäure
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.25
Beilstein:
2044798
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid crystal
SMILES String
CCCCCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(9-7-10)12(13)14/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)