Merck
229660
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV)-sulfat
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
About This Item
Lineare Formel:
Hf(SO4)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
≥99.9% trace metals basis (purity excludes 1-2% zirconium)
Form
powder and chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: hafnium
Verunreinigungen
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
[Hf+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hf.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
InChIKey
NXKAMHRHVYEHER-UHFFFAOYSA-J
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)