Wichtige Dokumente
229458
Antimon(IV)-oxid
99.997%
Synonym(e):
Antimony tetroxide
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Sb2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.52
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
99.997%
Dichte
5.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Sb]O[Sb](=O)=O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?