Merck
226793
Sigma-Aldrich
cis-Decahydronaphthalin-d18
98 atom % D
Synonym(e):
cis-Decalin-d18
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10D18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
156.40
Brechungsindex
n20/D 1.4761 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+18
SMILES String
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]2([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]2([2H])C1([2H])[2H]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)